Merck
AMBH47A7437E
Ambeed, Inc.
N-(5-Bromopyridin-3-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(5-bromopyridin-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-2-6(8)3-9-4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GZNHKIAWCLFFHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-46-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)