Merck
AMBH324ABCBA
Ambeed, Inc.
1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[4-(4-pyridinyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C16H12N2/c1-2-14(16-7-11-18-12-8-16)4-3-13(1)15-5-9-17-10-6-15/h1-12H
Clave InChI
MAWKLXRVKVOYLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113682-56-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)