Merck
AMBH324ABBF7
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
41,64 €
250 MG
53,89 €
1 G
137,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A718929-100MG
41,64 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
41,64 €
250 MG
53,89 €
1 G
137,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A718929-100MG
41,64 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5F2NO4/c9-5-1-4(2-8(12)13)7(11(14)15)3-6(5)10/h1,3H,2H2,(H,12,13)
Clave InChI
MKRFZKGJZRUCEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000339-22-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)