AMBH324AB9E8
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
Inchi Code
1S/C26H30BNO4/c1-25(2)26(3,4)32-27(31-25)19-7-9-20(10-8-19)28(21-11-15-23(29-5)16-12-21)22-13-17-24(30-6)18-14-22/h7-18H,1-6H3
Clave InChI
MARLZALFJNQDEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)