AMBH3155FB80
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-chloro-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl (2Z)-2-(1-amino-2-chloroethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2,7H,6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
LVABKAWTMNIXBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)