Merck
AMBH3155FA6B
Ambeed, Inc.
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15/h2-10H,1H3
Clave InChI
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93465-26-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)