Merck
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
Clave InChI
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)