AMBH3155F971
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
YMYKOYICVWKQFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36194-82-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)