Merck
AMBH303C6BA3
Ambeed, Inc.
PKM2-IN-1
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.49
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
Inchi Code
1S/C18H19NO2S2/c1-12-15(11-23-18(22)19-9-5-2-6-10-19)17(21)14-8-4-3-7-13(14)16(12)20/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,1H3
Clave InChI
STAFOGVMELKGRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94164-88-2.html
Synonym
(3-Methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)