AMBH303C69B2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A861767-100MG
66,12 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A861767-100MG
66,12 €
Iupac Name
tert-butyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C14H15NO4/c1-14(2,3)19-11(16)8-15-12(17)9-6-4-5-7-10(9)13(15)18/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
LAFNOENFXFPJKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6297-93-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)