AMBH303C6782
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-bromopyrazine-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O/c6-4-1-8-5(7)3(2-10)9-4/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
MVAXLZNZPNMCGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196156-63-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)