AMBH303C66E7
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2
Clave InChI
PIOKGAUSPFWRMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)