Merck
AMBH303C6575
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-5-3(8)1-2-4(7)9-5/h1-2H,8H2
Clave InChI
QFPSGSIVZKURDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)