Merck
AMBH303C63C2
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8/h1-2,5,10H,3-4,6H2
Clave InChI
FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39270-39-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)