AMBH303C6348
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(1-methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-12-5-4-9-6-8(7-11)2-3-10(9)12/h2-6H,7,11H2,1H3
Clave InChI
XYCZKICJSDSNOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)