Merck
AMBH303C62F1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
307.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-2-6(5-10)3-8(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
CUDWOTQCLYYWOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)