AMBH303C62EA
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-ethoxypyridazine
About This Item
Iupac Name
3,5-dichloro-4-ethoxypyridazine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O/c1-2-11-5-4(7)3-9-10-6(5)8/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
GVPZFAHDCLIWTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/889768-55-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)