AMBH303C62CE
Ambeed, Inc.
5-Fluoroquinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A607897-100MG
39,19 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A607897-100MG
39,19 €
Iupac Name
5-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-10-5-11-8/h1-5H
Clave InChI
LUBKAFBSMFSKFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)