Merck
AMBH303C604C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12(13)14/h2-4H,1H3
Clave InChI
KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6656-49-1.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)