Merck
AMBH303C5F4D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-4-1-6-5-7(11)2-3-8(6)12-9/h1-5H
Clave InChI
GEDXYXFMKSPTLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159870-91-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)