Merck
AMBH303C5E58
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-nitropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dichloro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9(10)11/h1-2H
Clave InChI
JGZHZSXAYXXCFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/433294-98-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)