AMBH303C5BCD
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfinyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-(methylsulfinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-9(8)5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
LWMNQZSYAOWVPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)