AMBH303C5B37
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-5H,6-8H2,1H3
Clave InChI
KYXSVGVQGFPNRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)