Merck
AMBH303C5A30
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinolin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-8-2-1-6-5-11-9(12)4-7(6)3-8/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
BOIWWELBMIJQOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823756-99-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)