Merck
AMBH303C596A
Ambeed, Inc.
Ellipticine HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.77
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H14N2.ClH/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17;/h3-9,19H,1-2H3;1H
Clave InChI
VSBNVARERCGCEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5081-48-1.html
Synonym
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)