Merck
AMBH303C58C4
Ambeed, Inc.
1-Butylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-butylpyridinium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C9H14N.BF4/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;2-1(3,4)5/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;/q+1;-1
Clave InChI
XLWDQAHXRCBPEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203389-28-0.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)