Merck
AMBH303C5635
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
56,34 €
250 MG
95,53 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A293536-100MG
56,34 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
56,34 €
250 MG
95,53 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A293536-100MG
56,34 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H18N2O2S/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-7-6-10(9-11(12)16)13-5-4-8-20-13/h4-9H,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
JNJJINIJWXHEQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/335255-43-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)