AMBH303C53F8
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Iupac Name
5-nitro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Clave InChI
VXZHOWCMXKLZNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)