Merck
AMBH303C4F79
Ambeed, Inc.
4-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
Inchi Code
1S/C16H21NS2/c1-2-3-4-5-6-7-10-17-13-8-11-18-15(13)16-14(17)9-12-19-16/h8-9,11-12H,2-7,10H2,1H3
Clave InChI
GGCJLBJHTUIOES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141029-75-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)