Merck
AMBH303C4E1C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-oxo-1-oxa-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-1-oxa-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-8-5-13(6-9-15)4-7-14-10(16)18-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
CYBYEGNEBRILCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209319-87-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1209319-87-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)