Merck
AMBH303C4D44
Ambeed, Inc.
Diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C16H19FNO3P/c1-3-20-22(19,21-4-2)12-16-9-8-14(11-18-16)13-6-5-7-15(17)10-13/h5-11H,3-4,12H2,1-2H3
Clave InChI
CPOPYWOLIYKTLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)