Merck
AMBH303C4BC6
Ambeed, Inc.
(3-(Benzyloxy)phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[3-(benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12;/h1-9H,10-11,15H2;1H
Clave InChI
OOQQYQQLMPJNJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104566-41-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)