Merck
AMBH303C4A86
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-hydrazinylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-hydrazinobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-7-3-6(11-10)2-1-5(7)4-9/h1-3,11H,10H2
Clave InChI
HZQRBVOUQZHWJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/263845-82-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)