AMBH303C46F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
RHMQSXRCGOZYND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)