Merck
AMBH303C4655
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2
Clave InChI
ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174790-35-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)