Merck
AMBH303C4650
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4HBr2NO2S/c5-2-1(3(8)9)7-4(6)10-2/h(H,8,9)
Clave InChI
BJOOXANOAMTJPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943735-44-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)