Merck
AMBH303C45CE
Ambeed, Inc.
1,3,5-Trichloro-2-fluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.44
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3,5-trichloro-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Cl3F/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Clave InChI
NCPNJBWUNXRYGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36556-33-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)