AMBH303C42FF
Ambeed, Inc.
4-Aminopyridazin-3(2H)-one
About This Item
Iupac Name
4-amino-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-7-4(3)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
VROMXVIODDASTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)