Merck
AMBH303C41FC
Ambeed, Inc.
2-(2-Formamidothiazol-4-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-(formylamino)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3S/c9-3-7-6-8-4(2-12-6)1-5(10)11/h2-3H,1H2,(H,10,11)(H,7,8,9)
Clave InChI
MXBRIEOXXKWWCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75890-68-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/75890-68-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)