AMBH303C41F6
Ambeed, Inc.
Benzyl 2-cyano-2-(4-fluoro-5-methyl-2-nitrophenyl)acetate
About This Item
Iupac Name
benzyl 2-cyano-2-(4-fluoro-5-methyl-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C17H13FN2O4/c1-11-7-13(16(20(22)23)8-15(11)18)14(9-19)17(21)24-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,14H,10H2,1H3
Clave InChI
IYULZAQZZQQAFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)