Merck
AMBH2D702D44
Ambeed, Inc.
4-Methylnicotinic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methylnicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NO2.ClH/c1-5-2-3-8-4-6(5)7(9)10;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
QNKFCIXWPNMUAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94015-05-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)