Merck
AMBH2D7028BA
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FBGXENQFSMMBNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-14-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)