Merck
AMBH2D7027CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,2'-bipyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-4-6-13-10(7-8)9-3-1-2-5-12-9/h1-7H
Clave InChI
IXEGJZGCPOORDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)