AMBH2D702761
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
QHLLEZOPZRBCOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)