AMBH2D7026EB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3FN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
Clave InChI
NBAHQCCWEKHGTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)