Merck
AMBH2D701C5B
Ambeed, Inc.
(1H-Indol-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1H-indol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10-12H
Clave InChI
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220465-43-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)