AMBH2D701B72
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-4-8-6-2-1-3-9-10(5)6/h1-4H
Clave InChI
KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)