AMBH2D701B57
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrIN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
OYZOHRSCEASBER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)