AMBH2D700F4D
Ambeed, Inc.
(2-Iodophenyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(2-iodophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H8IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clave InChI
RHQNNLRITZIWGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)