Merck
AMBH2D700E0C
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C7H11ClO3/c1-4-11-6(10)7(2,3)5(8)9/h4H2,1-3H3
Clave InChI
NLMSRVZREZMYNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)